Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 780 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 780 x 366, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
965.00 € - 1050.00 €
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) 350 x 1500 x 780 mm
Anzahl Türen 3
Anzahl Einschübe 1
Produkttyp Wandschrank
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verriegelungsmechanismus Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verriegelungsmechanismus Preis Menge & Verfügbarkeit  
15763122
Unterlagen ansehen
Koettermann™
307-00210
Ja
1050.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15753122
Unterlagen ansehen
Koettermann™
307-00209
Nein
965.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wandschrank
  • Drei Türen
  • Ein Regal
  • Seitenverkleidungen
Spezifikation
Spezifikation
350 x 1500 x 780 mm
3
1
Wandschrank