Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 630 x 350 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1500 x 630 x 350 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke:  Koettermann™ 307-00178
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15743092
  • 509.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wandschrank
  • Ein Regal
  • Seitenverkleidungen
Spezifikation
Spezifikation
Wandschrank
Vorn offen/keine Türen
Keine
350 x 1500 x 630 mm
Nein
1