Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 366 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 780 x 366 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
687.46 € - 744.08 €
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) | 366 x 1200 x 780 mm |
---|---|
Anzahl Türen | 2 |
Anzahl Einschübe | 1 |
Produkttyp | Wandschrank |
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verriegelungsmechanismus | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15703092
|
Koettermann™
307-00174 |
Ja |
744.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15793082
|
Koettermann™
307-00173 |
Nein |
687.46 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wandschrank
- Zwei Türen
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
366 x 1200 x 780 mm | |
2 | |
1 | |
Wandschrank |