Learn More
Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 630 x 350 mm
Der Koettermann™ Standard-Hängeschrank, 1200 x 630 x 350 mm, bietet eine geeignete Aufbewahrung für eine Vielzahl von Laboranforderungen.
Marke: Koettermann™ 307-00168
Weitere Details : Netto-Gewicht : 26.00000kg
Beschreibung
- Wandschrank
- Ein Regal
- Seitenverkleidungen
Spezifikation
350 x 1200 x 630 mm | |
Vorn offen/keine Türen | |
Nein |
Wandschrank | |
1 | |
Keine |