Learn More
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco™ Injektoren
Artikelnummer. p-4525922 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10324133
Marke: Thermo Scientific™ 365CL221
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco-Injektoren ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen.
Thermo Scientific™ Standardspritzen mit fester Kanüle für Rheodyne/Valco-Injektoren ermöglichen einfache, präzise und reproduzierbare manuelle Injektionen.
  • Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
  • Großer Volumenbereich
  • Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
  • Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 5uL
Produkttyp HPLC-Autosampler-Spritze
Einwegprodukt Nein
Volumen (metrisch) 5 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) Injektor
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.