Learn More
3M™ RESPIRATOR 3M AIRFED AIR TUBE 10M COMPRESSED-AIR
Marke: 3M™ 7000044242
332.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Atemschutzmaske | |
Atemschutzsystem | |
Je 1 | |
10 m |