Learn More
Corning™ Standard Conical Bioprinting Nozzles
These Standard Conical Bioprinting Nozzles are designed fo use with Matribot™ Bioprinter. They are made from polypropylene, have a female Luer connector, and are available in 22G, 25G, and 27G.
Marke: Corning™ 6167
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polypropylen
- Mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
- Erhältlich in den Ausführungen 22 G, 25 G und 27 G.
Spezifikation
Blau | |
Polypropylen | |
Mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
1,26 in. | |
50 Düsen |
Bioprinting-Düse | |
410 μm | |
22 G | |
32 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Standard Conical Bioprinting Nozzles > Konische Bioprinting-Düse; Gauge: 22 G; Düsendurchmesser (metrisch): 410 μm; Farbe: Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur