Learn More
Consort™ Standard-Leitfähigkeitselektroden
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
0 °C bis 100 °C
0 °C bis 110 °C
0 °C bis 80 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Während der Kalibrierung oder Messung müssen alle Lösungen vorsichtig gerührt werden, um eine treue Darstellung des Inhalts zu gewährleisten. Es müssen frische Kalibrierungslösungen mit Werten nahe dem erwarteten Probenwert ausgewählt werden. Spülen Sie die Elektrode zwischen den Messungen zweimal ab: Zuerst in destilliertem Wasser und dann mit der nächsten zu messenden Probe. Lassen Sie den Elektroden genügend Zeit, um sich während der Kalibrierung oder Messung zu stabilisieren.
- Die möglichen Optionen beinhalten Standardfeldmodell, Mikrovolumenmodell und Modell mit hoher Leitfähigkeit
- Integrierter automatischer Temperaturausgleich (ATC Pt1000) mit2 Bananenanschlüssen für ATC
- Mit1m-Kabel und 1 BNC-Anschluss
- Die Stabilitätsanzeige zeigt an, wann die Messwerte abgelesen werden müssen
Spezifikation
Spezifikation
| Zellkonstante | 1 cm-1 |
| Anschlusstypen | BNC, 2 x Banana Plug |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Feld-/allgemeine Anwendung, geringe/mittlere Leitfähigkeit |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 80 °C |
| Typ | Leitfähigkeitselektrode |
| Durchmesser (metrisch) Körper | 12 mm |
| Länge (metrisch) | 110 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Material | Expoxy-Gehäuse, Graphitplatten |
| Enthält | 1 m-Kabel, 2 Bananenanschlüsse für ATC, 1 BNC-Anschluss |
| Mehr anzeigen |