Learn More
Koettermann™ Standard-Chemikalienschrank, 1200 x 720 x 516 mm
Der Koettermann™ Standardschrank für Chemikalien, 1200 x 720 x 516, mm bietet geeignete Aufbewahrungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Laboranforderungen, besonders aber zur Aufbewahrung von Chemikalien.
Marke:  Koettermann™ 375-00020
Artikelnummer. 14885371
  • 997.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemikalienschrank
  • Zwei Türen
  • Ein Regal
  • Verschließbar
Spezifikation
Spezifikation
516 x 1200 x 720 mm
2
Chemikalienschrank
Verriegelung
1