Learn More
Buerkle™ Standardstopfen, Silikongummi
Artikelnummer. 17200654 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
10,55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17200654
Marke: Buerkle™ 97641115
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Silikongummistopfen sind transparent, chemisch-biologisch neutral, lebensmittelsicher gemäß BfR-Empfehlung XV und FDA § 177.2600
  • Temperaturbeständig von -60 °°C bis +200 °°C, kurzzeitig bis +230 °°C.
  • Sterilisierbar
  • Nicht toxisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Für Lebensmittel geeignet
Höhe (metrisch) 20 mm
Temperaturbereich (metrisch) -60°bis +200 °C
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Durchscheinend, weiß
Diameter (Metric) Bottom 10,55 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 14,5 mm
Material Silikon
Produkttyp Standardverschraubung