Learn More
Standard-Pufferlösung pH 9.18
Click to view available options
Menge:
250 mL
60 Ampullen
Beschreibung
Heissdampfsterilisiert. Mit individueller Chargennummer und Herstellerzertifikat. Die Pufferlösungen sind rückführbar auf internationale Standards und erfüllen alle Anforderungen von Qualitätssicherungssystemen. In FIOLAX™ Ampullen (Inhalt ca. 17mL) oder DURAN™ Glasflaschen (250mL). Weitere Lösungen und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage.
pH bei 25°C: 9,18
Packung: 1x60
pH bei 25°C: 9,18
Packung: 1x60
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 100°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1g/cm3 |
pH | 9.18 |
Physikalische Form | Liquid |
Menge | 60 Ampullen |
Zusammensetzung | Wasser, Dinatriumtetraborat-Decahydrat |
Geruch | Odorless |
Verpackung | FIOLAX™ Ampullen |
Sterilität | Sterile |