Learn More
Standard-Pufferlösung pH 6.87
Click to view available options
Menge:
250 mL
60 Ampullen
Beschreibung
- Mit Herstellungszertifikat
- Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Dinatriumhydrogenphospat, Kaliumdihydrogenphosphat
- Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
Spezifikation
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1 g/cm3 |
pH | 6.87 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 60 Ampullen |
Zusammensetzung | Wasser, Dinatriumhydrogenphospat, Kaliumdihydrogenphosphat |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | FIOLAX™ Ampullen |
Sterilität | Steril |