Learn More
Standard-Pufferlösungen pH 1,68, WTW™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
- Für Präzisionsanwendungen
- Standard-Pufferlösungen mit PTB/NIST Traceable-Zertifikat (Arbeitsreferenz-Pufferlösungen) für Präzisionsanwendungen – sicherer Einsatz
- Standard-Pufferlösungen gemäß DIN 19266-01: 2000
- Univeral-Pufferlösungen
- Hohe Genauigkeit: ±0.02 pH
- Standard-Pufferlösungen von WTW verfügen über PTB/NIST Traceable-Zertifikate und sind daher für den Gebrauch sicher.
- Puffer mit pH-Wert 1.679 und PL 2 sind in 250 ml-Flaschen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Analysenzertifikat | DIN/NIST |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Präzisionsanwendungen |
| pH | 1.68 |
| Physikalische Form | Flüssigkeits- |
| Menge | 250 ml |
| Verpackung | Flasche |