Learn More
Cole-Parmer™ 3 FINGERS CLAMP DUAL LARGE 58MM
Entwickelt für den Schutz unterschiedlichster Glaswaren und Geräten. Cole-Parmer™ Standard 3-zinkige Erweiterungsklemmen sind ideal für unregelmäßig geformte Objekte.
Marke:  Cole-Parmer™ 08021-34
Artikelnummer. 11795429
  • 70.93 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ein Zinken oder Finger wird mit einer Flügelmutter verstellt, während der andere Zinken stationär bleibt, oder aber für eine vielseitigere Klemme die doppelte Verstellmöglichkeit gewählt wird.
  • Mit Hilfe von Rändelschrauben lassen sich beide Zinken leicht über einen größeren Bereich verstellen
  • Erhältlich aus Edelstahl oder vernickeltem Zink
  • Lieferung mit rutschfesten Vinylhülsen
  • Einschließlich Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C
  • Erhältlich in den Größen: klein, mittel und groß
  • Ein zusätzlicher Halter muss erworben werden, um Klammern an Laborgestellen, Stativen oder anderen Geräten zu befestigen
Spezifikation
Spezifikation
3-Finger-Verlängerungsklemme
9,02 in.
Mittel
0 bis 2.72 Zoll
Vernickelter Zink
22.9 cm
0 bis 69 mm
Doppeleinstellung
Name des Produkts
Cole-Parmer™ 3 FINGERS CLAMP DUAL LARGE 58MM > Cole-Parmer Standard 3-backige Verlängerungsklemme, doppelt verstellbar, mittelgroßes, vernickeltes Zink