Learn More
Produktcode | Marke | Model | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Model | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30245771
|
Erlab
AP016A |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30245748
|
Erlab
AP016E |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30245763
|
Erlab
AP026//1 |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30245759
|
Erlab
AP026//2 |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This standalone air purifier station Halo connected air filtration system captures airborne laboratory pollutants at the source and permanently trap them in high-efficiency filters.
- Safety Standards : Filtration performances tested according to the AFNOR NF X 15-211:2009 standard : France
- CE Marking
- Dimensions: External width 592 mm - External depth 892 mm - External depth 303 mm
- Air Flow 220 m3/h
- Voltage / Frequency: 110-230 V / 50-60 Hz
- Power consumption 50 W
- Structure is made with metallic frame anti-corrosion steel coated with 100% polyester
- Filtration module made in injected polypropylene
- Connectivity RJ45 ethernet cable connection
- Carbon filtration for gases and vapors: organic, formaldehyde, organic vapors and
- acid vapors
- Air quality performance sensors: Semiconductor for VOCs - Electro-chemical sensor for Formaldehyde - Semiconduct or Electrochemical for a wide array of pollutants
- Prefilter: Particulate filter
- Postfilter: Particulate filter
- Temperature / Relative Humidity sensor
- Particle sensor
- Ceiling mounted: Hung via 4 eye bolts (included)
- Weight: 31 kg
- Operating mode 24/24h - 7/7, Night/Day, Min Max detection, Detection value only
- Protected volume 55m3 or a surface area of 25m² with a ceiling height of 2m50
- Communication interface: Simple communication by LED pulses: fan settings, usage timer, fan failure, automatic detection of air quality performance
- eGuard™ App for remote control to monitor HALO units, change the settings, and deliver safety alerts immediately to your devices (mobile, tablet and PC).
- Network connection
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab Standalone Air Purifier Station Halo