Learn More
R&L Enterprises™ Vernickelter Stäbe
Artikelnummer. p-8012544 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
700 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11739327
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine ausgezeichnete Wahl für den Bau von Retortenständern im Labor. Die R&L Enterprises™ vernickelten Stäbe sind robust und langlebig.
  • Schraubgewinde
  • Gewindedurchmesser 13 mm
  • Länge der Stange ohne Gewinde
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 1000 x 18 mm
Länge (metrisch) 1000 mm
Produkttyp Stativstab
Gewindegröße 13 mm