Learn More
Buerkle™ Schlauchschelle mit Schneckengewinde, aus Edelstahl, Schraube verzinkt
Aus Edelstahl 1.4016 gefertigt.
Marke: Buerkle™ 8677-2540
17.98 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Schraubgewinde
- Die Schraube ist verzinkt
Spezifikation
Schneckengewinde-Schlauchschelle | |
Edelstahl | |
10/Packung |
25 bis 40 mm | |
Schläuche | |
25 bis 40 mm |