Learn More
Buerkle™ Schlauchschelle mit Schneckengewinde, aus Edelstahl, Schraube verzinkt
Aus Edelstahl 1.4016 gefertigt.
Marke: Buerkle™ 8677-1016
14.73 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Schraubgewinde
- Die Schraube ist verzinkt
Spezifikation
Schneckengewindeschelle | |
Edelstahl | |
10/Pckg. |
10 bis 16 mm | |
Schläuche | |
10 bis16 mm Durchmesser |