missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Reagenzglasgestell aus Edelstahldraht
Marke: Linker Industrietechnik™ 516.182.070-0406
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Draht, Edelstahl | |
18 x 18 x 70mm | |
16 mm |
Röhrchen (16 mm) | |
24 | |
16 mm |