Learn More
Micronova™ SS-Drahtbürsten mit mittlerer Borstensteifigkeit, Fächerspitze und Griff mit Acme-Innengewinde
Drahtbürsten aus Edelstahl mit Nylonborsten
Marke: Micronova™ BRWM-22512J
Beschreibung
Die Micronova Drahtbürsten aus Edelstahl eignen sich hervorragend für die Reinigung von Ventilen, Schläuchen, Zylindern, engen Kammern und anderen schwer zu reinigenden Bereichen. Die haltbaren Bürsten sind flexibel genug, um sich in Anschlüssen zu biegen, aber steif genug, um Rückstände zu entfernen. Die konischen Ausführungen bieten eine hohe Reinigungsflexibilität.
- Nylonbürsten mit Drahtkern aus Edelstahl
- Ideal für Ventile, Schläuche, Zylinder und enge Kammern
- Biegsam, um sich in Anschlüssen zu biegen, aber steif genug, um Rückstände zu entfernen
- Konische Ausführungen für eine vielseitige Reinigung
- Erhältlich mit Durchmessern von 0,25 bis 2 Zoll
Spezifikation
J-förmige Bürste | |
Medium Stiffness | |
Edelstahldraht mit Kunststoffgriff | |
Tuft End | |
Wire brush^ Flexbrush, flexible inchjinch shaped, stainless steel wire brush on plastic handle with acme connection. | |
Bei Umgebungstemperatur verwahren | |
Weiß | |
2,25 Zoll | |
16 x 2.2 x 2.2 in. (40.6 x 5.7 x 5.7 cm) | |
Non-filtered | |
Bürste zum Reinigen von Schläuchen und Kleinteilen | |
Without Handle | |
12 in. | |
40,6 cm | |
10.2 cm | |
Each brush is individually packaged | |
Standard disinfectants and cleaning solutions | |
9 lb. | |
2,25 in. |
Nylon | |
Yes | |
Acme Thread | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials | |
Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow. | |
5,72 cm | |
Nein | |
No | |
STAH or STAEH series handles; FlexBrushTM Covers | |
16 in. | |
4 in. | |
30.4 cm | |
Nylon, Stainless Steel (304), Plastic | |
12/Cs. | |
16 x 10 x 8 in. | |
4.08 kg | |
5,7 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
044014-000 | Konformitätsbescheinigung | 08/07/2024 | BRWM-22512J |
042216-000 | Konformitätsbescheinigung | 08/03/2024 | BRWM-22512J |
042175-000 | Konformitätsbescheinigung | 08/03/2024 | BRWM-22512J |
040817-000 | Konformitätsbescheinigung | 27/11/2023 | BRWM-22512J |
041591-000 | Konformitätserklärung | 04/01/2024 | BRWM-22512J |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24258Gültig bis zum: 2025-03-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 94%