Learn More
Tuttnauer Stainless Steel Wire Basket for Vertical Autoclaves
Stainless steel mesh wire basket for bottles and general use.
Marke:  Tuttnauer BSK387-0001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17889548
  • 362.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Stainless Steel wire basket
Spezifikation
Spezifikation
Maximum number of baskets: 2
39 L
357 x 330 mm
3850 Vertical Autoclave
35.7 cm
Unsteril
8.6 gal.
33 cm
13.2 in.
14.1 in.
Autoclave Basket