Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Wasserbad aus Edelstahl
Artikelnummer. 10488542
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
9 kg
12 kg
14 kg
17 kg
Kapazität (metrisch):
7 l
14 l
20 l
21 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10488542
Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 1008
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie dieses Wasserbad für Inkubationen und Inaktivierungen von Kulturen. GFL Gesellschaft für Labortec™ Edelstahl-Wasserbäder sind ideal zum Erwärmen bakteriologischer Medien, zur Durchführung chemischer Reaktionen oder zum Auftauen gefrorener Proben.
  • Kompakter, verschleißarmer Antriebsmechanismus
  • Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Der Gleichstrommotor mit Überlastschutz treibt das Gerät an
  • Elektronische Drehzahlregelung, stufenlos regelbar
  • Konstante Drehzahl im Dauerbetrieb
  • Übersichtlich gestaltetes Bedienfeld für einfache Bedienung: Hauptschalter mit Kontrollleuchte, Drehschalter für die Einstellung und LED-Anzeige für Drehzahlanzeige
  • Hebel für die Stoppvorrichtung des rotierenden Gestells, welches ein einfaches Spannen der Probengefäße gewährleistet
  • Drehbares Gestell mit Kugellagern auf beiden Seiten, geeignet für max. 12 Kolben/Gefäße, rund oder quadratisch/rechteckig, bis zu einem Durchmesser von 110 mm und einer Höhe von 270 mm, auf vier Ebenen, jede Ebene mit vier Halterahmen
  • Der Antrieb erfolgt über einen Keilriemen und eine Gleitnabe
  • Halterahmen aus Edelstahl für ein sicheres und gefahrloses Spannen der Probengefäße
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 °C bis 99,9 °C
Reglertyp Mikroprozessor
Beschreibung Wasserbad
Kapazität (metrisch) 20 l
Zur Verwendung mit (Geräte) Inkubation und Inaktivierung von Kulturen
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 °C bis 99.9 °C
Display Digitale LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inkubation/Inaktivierung
Material Rostfreier Stahl
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C bei 50 °C
Abmessungen (T x B x H) 440 x 500 x 315 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 245 x 400 x 205 mm
Breite (metrisch) 500 mm
Innenbreite (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 315 mm
Innenhöhe (metrisch) 205 mm
Tiefe (metrisch) 440 mm
Innentiefe (metrisch) 245 mm
Gewicht (metrisch) 14 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,5 kW
Frequenz 50/60 Hz