Learn More
Cole-Parmer™ Auslaufbecher aus Edelstahl
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Drehzahlbereich:
10 bis 36 cSt
161 bis 1401 cSt
19 bis 156 cSt
64 bis 596 cSt
79 bis 784 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
So wird eine Messung durchgeführt: Füllen Sie einfach den Becher, indem Sie ihn in die Testflüssigkeit tauchen. Nach dem Herausnehmen des Bechers messen Sie die Zeit, die bis zur ersten Unterbrechung des Flüssigkeitsstromes vergeht. Jeder Becher wird mit einer Umrechnungstabelle geliefert, um die Viskosität in Centistokes (cSt) anhand der verstrichenen Zeit zu bestimmen.
- Entspricht den Abmessungen, die in der Norm ASTM D4212 festgelegt sind
- Entspricht ASTM 816, D1084 und D4212
- Schale und Griff aus Edelstahl
- ±3 % Produktionstoleranz
- Der optionale Karussellständer aus Aluminium bietet Platz für bis zu fünf Becher für eine einfache Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Viskositätsbecher |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eine einfache und preiswerte Methode zur Viskositätsmessung |
| Drehzahlbereich | 19 bis 156 cSt |