Learn More
Cole-Parmer™ Essentials x1 Stainless steel utility tray, 10 in.L x 6-1/2 in.W
This Stainless Steel Utility Tray serves multiple purposes in the laboratory.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 07277-11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- This heavy-gauge 304 stainless steel tray can withstand temperatures up to 650°F (343°C).
- Keep several on hand to transport supplies, instruments, and other items.
Spezifikation
1,9 cm | |
Metall | |
16,5 cm | |
Je 1 | |
0,75 in. | |
Up to 650°F | |
6,5 in. |
25,4 cm | |
Mehrzweckablage | |
Bereit für den Transport von Zubehör, Geräten und anderen Gegenständen | |
10 in. | |
Rechteckig | |
Bis zu 343,33 °C |