Learn More
Bochem™ Universalschere aus Edelstahl
Temperaturbeständige Universalschere mit Kunststoffgriff. Die Bochem™ Edelstahl-Universalschere besteht aus widerstandsfähigem und haltbarem Edelstahl.
8.50 € - 16.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Universalschere |
---|---|
Material | Edelstahl, Kunststoff |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10525611
|
Bochem™
4151 |
180 mm | Spitz/rund |
8.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10517892
|
Bochem™
4150 |
200 mm | Spitz/spitz |
16.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10060761
|
Bochem™
4154 |
210 mm | Spitz/spitz |
14.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Edelstahl.
- Kunststoffgriff.
- Chemisch und thermisch beständig (bis145 °C).
Spezifikation
Universalschere | |
Edelstahl, Kunststoff |