Learn More
RUBIS Pinzette mit langem Schwanz
Langschwänzige Pinzette - Antimagnetisch/Anti-Säure-Edelstahl, geriffelter Griff
Marke:  RUBIS 232/8 SA
Encompass
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10051432
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Langschwänzige Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Geriffelte Griffe
  • Gezackte Spitzen für besseren Halt
  • Stumpfe Spitzen
  • Geeignet für kryogene Anwendungen
  • Stark
Spezifikation
Spezifikation
Straight, Round, Blunt, Serrated
Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl
Hochpräzise Pinzette
8.46 in.
215 mm
Each