Learn More
Azpack™ Schlauchclip aus Edelstahl
Artikelnummer. 11338403
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 bis 14 mm
13 bis 17 mm
14 bis 19 mm
18 bis 22 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11338403
Marke: Azpack™ 11338403
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Drehen Sie die Mutter zum Verengen und Lösen der Schläuche. Azpack™ Schlauchklemmen aus Edelstahl sind so konzipiert, dass sie gleichmäßig Druck verteilen und ausüben.
  • Edelstahl
  • Doppelbandring für gleichmäßigen Druck
  • Mutter und Schraube korrekte Kompression sind enthalten
Spezifikation
Typ Schlauchklemme
Material Stainless Steel (H10 304, A2)
Enthält Tightening bolt
Durchmesser (metrisch) 10 bis 14 mm
Jaw Type Doppelseitiger Ring