Learn More
Azpack™ Schlauchclip aus Edelstahl
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 bis 14 mm
13 bis 17 mm
14 bis 19 mm
18 bis 22 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Edelstahl
- Doppelbandring für gleichmäßigen Druck
- Mutter und Schraube korrekte Kompression sind enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schlauchklemme |
| Material | Stainless Steel (H10 304, A2) |
| Enthält | Tightening bolt |
| Durchmesser (metrisch) | 13 bis 17 mm |
| Jaw Type | Doppelseitiger Ring |