Learn More
Gilac™ Stainless Steel Trolley for Large Volume Container
Stainless Steel Trolley for Large Volume Container makes it easier to work at breast height. Equipped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
Marke:  Gilac™ G111795
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17978641
  • 1270.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Trolley equiped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
  • Stainless steel recommended in humid environments (no damage to bearings even in the presence of water).
  • Makes it easier to work at breast height.
Spezifikation
Spezifikation
Rollwagen
100 kg
125 mm
26.2 in.
Large Volume Containers
Stainless Steel
100 L Large Volume Container
665 mm