Learn More
R&L Enterprises™ Dreifußplatten aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8012543 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Basis:
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11779593
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine ausgezeichnete Option für die Unterstützung von Retortenständern im Labor. R&L Enterprises™ rechteckige Standard-Stativplatten aus mit weißem Acryl beschichtetem Stahl.
  • Ohne Stab
  • Ausgestattet mit Gummifüßen
  • Bohrung mit M10-Gewinde in der Mitte einer kurzen Seite
Spezifikation
Material Edelstahl
Länge (metrisch) Basis 160 mm
Breite (metrisch) Basis 100 mm
Enthält Mit Gummifüßen
Produkttyp Dreifußplatte