Learn More
Hanna Instruments™ Thermistorsonde aus Edelstahl
Erhalten Sie hochgenaue Temperaturmessungen von Flüssigkeiten, Gasen und/oder halbfesten Produkten. Hanna Instruments™ Thermistorsonde mit Griff aus Edelstahl verfügt über einen Griff für die Verwendung mit einem Thermistorthermometer.
Marke:  Hanna Instruments™ HI765BL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10787901
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Thermistorsonden sind mit einem vom Griff bis zum Messgeräteanschluss 1 m (3.3ft.) langen Kabel ausgestattet. (Optional auch mit 2 oder 3 Meter langem Kabel erhältlich.) Mit dieser Sonde aus einer robusten und korrosionsbeständigen Konstruktion aus AISI 316 Edelstahl können Proben bis 150 °C (302 °F) gemessen werden.
Die PTC-Thermistorsonden der Serie HI765 sind mit einer maximalen Abweichung von±0.2 °C (±0.4 °F) vorkalibriert, sodass eine Neukalibrierung nicht erforderlich ist, wenn die Sonden ausgetauscht werden.
  • Sonde aus AISI 316 Edelstahl mit ABS-Griff
  • Anwendungen: Luft und Gas, Luft und Flüssigkeit sowie halbfeste Proben
  • NTC-Thermistor mit eine Ansprechzeit von 6 Sekunden und vorkalibrierte PTC-Thermistoren mit einer Ansprechzeit von 8 Sekunden
Spezifikation
Spezifikation
Luft- und Flüssigkeitstemperatur
8.1 Zoll
1 m
100 mm
8 s
PTC
Ja
±0,2 °C
3.3 ft.
3.9 Zoll
205 mm
AISI 316 Sonde aus Edelstahl
HI 765, schwarzer Griff
Thermistorsonde
Thermistor-Thermometer