missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Thermistorsonde aus Edelstahl

Erhalten Sie hochgenaue Temperaturmessungen von Flüssigkeiten, Gasen und/oder halbfesten Produkten. Hanna Instruments™ Thermistorsonde mit Griff aus Edelstahl verfügt über einen Griff für die Verwendung mit einem Thermistorthermometer.

Marke:  Hanna Instruments™ HI762L/2

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10325631

  • 220.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Diese Thermistorsonden sind mit einem vom Griff bis zum Messgeräteanschluss 1 m (3.3ft.) langen Kabel ausgestattet. (Optional auch mit 2 oder 3 Meter langem Kabel erhältlich.) Mit dieser Sonde aus einer robusten und korrosionsbeständigen Konstruktion aus AISI 316 Edelstahl können Proben bis 150 °C (302 °F) gemessen werden.

Die PTC-Thermistorsonden der Serie HI765 sind mit einer maximalen Abweichung von±0.2 °C (±0.4 °F) vorkalibriert, sodass eine Neukalibrierung nicht erforderlich ist, wenn die Sonden ausgetauscht werden.

  • Sonde aus AISI 316 Edelstahl mit ABS-Griff
  • Anwendungen: Luft und Gas, Luft und Flüssigkeit sowie halbfeste Proben
  • NTC-Thermistor mit eine Ansprechzeit von 6 Sekunden und vorkalibrierte PTC-Thermistoren mit einer Ansprechzeit von 8 Sekunden
Spezifikation

Spezifikation

Luft- und Flüssigkeitstemperatur
8.1 Zoll
2 m
100 mm
6 s
NTC
Thermistorsonde
-50 °C
Nein
±0,2 °C
6.6 ft.
3.9 Zoll
205 mm
AISI 316 Sonde aus Edelstahl, ABS-Griff:
HI762
0.2 kg
150 °C
−50 °C bis 150 °C
Thermistor-Thermometer
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote