Learn More
Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl
Transportieren Sie Ihre Reagenzgläser sicher mit dem Bochem™ Reagenzglasständer aus Edelstahl.
24.90 € - 86.95 €
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Material 18/10 Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Form Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10604612
Unterlagen ansehen
Bochem™
8290
Z-förmig 85 mm
24.90 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10316051
Unterlagen ansehen
Bochem™
8210
Rechteckig 90 mm
43.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10489002
Unterlagen ansehen
Bochem™
8231
Rund 165 mm
86.95 €
1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rechteckig
  • Höhe: 90 mm
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
18/10 Edelstahl