Learn More
RETSCH Zwischenringe aus Edelstahl für Testsiebe
Artikelnummer. p-8004997 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Größe:
100 mm Durchm. x 40 mm Höhe
200 mm Durchm. x 25 mm Höhe
200 mm Durchm. x 50 mm Höhe
203 mm Durchm. x 25 mm Höhe
203 mm Durchm. x 50 mm Höhe
305 mm Durchm. x 40 mm Höhe
400 mm Durchm. x 65 mm Höhe
450 mm Durchm. x 100 mm Höhe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10156981
Marke: RETSCH 60.935.000100
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Zwischenring für Analysensieb
Material Edelstahl
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Vibrations-Siebschüttler AS 200 Basis
Größe 100 mm Durchm. x 40 mm Höhe