Learn More
RETSCH Zwischenringe aus Edelstahl für Testsiebe
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Größe:
100 mm Durchm. x 40 mm Höhe
200 mm Durchm. x 25 mm Höhe
200 mm Durchm. x 50 mm Höhe
203 mm Durchm. x 25 mm Höhe
203 mm Durchm. x 50 mm Höhe
305 mm Durchm. x 40 mm Höhe
400 mm Durchm. x 65 mm Höhe
450 mm Durchm. x 100 mm Höhe
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Zwischenring für Analysensieb |
| Material | Edelstahl |
| Durchmesser (metrisch) | 200 mm |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vibrations-Siebschüttler AS 200 Basis |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Größe | 200 mm Durchm. x 50 mm Höhe |