Learn More
RETSCH Auffangbehälter aus Edelstahl für Analysesiebe
Zur Aufnahme der aus Analysensieben austretenden Proben. Diese Edelstahlpfannen sind mit verschiedenen Analysensieben und Siebschüttlern in den verschiedenen passenden Durchmessern kompatibel.
66.80 € - 239.00 €
Spezifikation
Typ | Auffangbehälter |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Testsieb |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10360182
|
RETSCH
60.010.000100 |
100mm | 40 mm |
74.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10146021
|
RETSCH
60.010.000150 |
150 mm | 40 mm | ||||||
10153262
|
RETSCH
69.720.0025 |
200mm | 25 mm |
69.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11964422
|
RETSCH
69.720.3025 |
203mm | 25.4 mm |
69.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10136071
|
RETSCH
60.010.000400 |
400mm | 65 mm |
211.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10790843
|
RETSCH
60.010.000305 |
305mm | 40 mm |
108.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11347550
|
RETSCH
60.010.000450 |
450mm | 50 mm |
239.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12549737
|
RETSCH
60.010.000315 |
315mm | 75 mm | ||||||
10238981
|
RETSCH
69.720.3050 |
203mm | 50.8 mm |
69.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10585072
|
RETSCH
200S/STREC |
200mm | 50mm | ||||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Mit einer Vielzahl an Testsieben auf Durchmesserbasis kompatibel
- Ausgezeichnete Produktqualität durch umfassende optische Inspektion
- Maximale Stabilität und optimale Versiegelung bei Gebrauch mit Siebstapeln mit O-Ring
- Eindeutige und präzise Beschriftung der Siebe mit einer vollständigen Rückverfolgbarkeit durch individuelle Lasergravur
Spezifikation
Auffangbehälter | |
Edelstahl | |
Testsieb |