Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450 mm, Maschenweiten 10 mm und weniger, nach ISO 3310/1
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6 mm
1,7mm
1,8mm
2mm
2,24mm
2,36mm
2,5 mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9mm
9,5mm
10mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 8mm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vibrationsschüttler AS 450 |
| Enthält | Zertifikat zur Regelkonformität |
| Höhe (metrisch) | 100mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 450mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |