Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 450mm, Maschenweiten im Mikrometerbereich, nach ISO 3310/1
Marke: RETSCH 60.168.000038
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
Analysesieb | |
Vibrationsschüttler AS 450 | |
100mm | |
450mm | |
Edelstahl |
38 μm | |
ISO 3310/1 | |
Zertifikat zur Regelkonformität | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl |