Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400mm, mit Edelstahldraht
Marke: RETSCH 60.166.003350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Je 1 | |
400mm | |
Edelstahl | |
Analysesieb | |
Vibrationsschüttler AS 450 | |
65mm |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Edelstahl | |
3,35mm | |
ISO 3310/1 | |
Zertifikat zur Regelkonformität |