Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400mm, mit Edelstahldraht
Marke:  RETSCH 60.166.025000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10380382
  • 412.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Vibrationsschüttler AS 450
65mm
400mm
Edelstahl
25mm
ISO 3310/1
Zertifikat zur Regelkonformität
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen