Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 400mm, mit Edelstahldraht
Marke:  RETSCH 60.166.004750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10004981
  • 349.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Je 1
Analysesieb
Vibrationsschüttler AS 450
65mm
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
400mm
4,75mm
ISO 3310/1
Zertifikat zur Regelkonformität