Learn More
Fisherbrand™ Analysensiebe aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweite über 10 mm, ISO 3310/1
Artikelnummer. 10034751 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10034751
Brand: Fisherbrand™ 60.122.018000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zur Trennung, Fraktionierung oder Bestimmung von Partikelgrößen. Diese Edelstahl-Prüfsiebe haben eine Innenhöhe von 25 mm und einen Durchmesser von 200 mm. Erhältlich in verschiedenen Maschenweiten über 10 mm.
  • Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 25 mm
  • ISO 3310/1
Specifications
Menge Je 1
Porengröße 18 mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ISO 3310/1. Hauptserie R’10 gemäß DIN 323.
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 200
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 200mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl