Learn More
RETSCH Analysensiebe aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm, Maschenweiten im Millimeterbereich, nach ASTM E 11
Artikelnummer. 10770463 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
1mm
1,18mm
1,4mm
1,7mm
2mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8mm
9,5mm
11,2mm
12,5 mm
13,2mm
16mm
19mm
22,4mm
25mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10770463
Marke: RETSCH 60.108.004000
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 4mm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität ASTM E 11
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttler AS 200
Enthält Zertifikat zur Regelkonformität
Höhe (metrisch) 40mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Außendurchmesser (metrisch) 100mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Edelstahl