Learn More
Endecotts™ Edelstahl-Prüfsieb, 200 mm Durchmesser, ISO
Diese Analysensiebe eignen sich für die verschiedensten Probenahmen im Labor sowie für Partikelgrößenanalysen. Endecotts™ Prüfsiebe mit Edelstahlrahmen sind mit Lochgrößen von 125 mm bis 20 Mikrometer in voller oder halber Höhe lieferbar.
Marke: Endecotts™ 200SIW.180X100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
- Edelstahlgitter
- Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
- Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
- Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
- Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
- Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Je 1 | |
Testsieb | |
Edelstahl |
Für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen | |
200mm | |
180μ m | |
Entspricht den Anforderungen ISO 3310-1 und 2, ASTM, BSI | |
50 mm |