Learn More
Fisherbrand™ Analysensieb aus Edelstahl, 200 mm Durchmesser x 25 mm Höhe, Maschenweiten in Mikrometer, ISO 3310/1
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
800 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahlrahmen mit Drahtgewebe
- Durchmesser: 200 mm
- Höhe: 25 mm
- ISO 3310/1
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 800 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 200 |
| Enthält | Konformitätszertifikat |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 200mm |
| Rahmenmaterial | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |