Learn More
Horst™ Temperaturfühler aus Edelstahl
Artikelnummer. 10087071
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10087071
Marke: Horst™ 70202
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 75 mm
Durchmesser (metrisch) Sonde 1.5 mm
Höhe (metrisch) 145 mm
Länge (metrisch) Kabel 1.5 m
Länge (metrisch) Sonde 250 mm
Produkttyp Temperaturfühler
Max. Temperatur (metrisch) 999 °C
Min. Temperatur (metrisch) 20 °C
Temperaturbereich (metrisch) 20 bis 999 °C
Genauigkeit 0,01