Learn More
HUBER Edelstahl-Behälter
Marke:  HUBER 6059
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10202795
  • 3645.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
70 L
Tank
Rostfreier Stahl
Name des Produkts
HUBER Edelstahl-Behälter > Volumen: bis zu 70 l