Learn More
Swann-Morton™ Chirurgische Skalpelle aus Edelstahl
Praktisch für zahlreiche Anwenderumgebungen: auf der Station, in der Notfall- oder Traumaabteilung oder sogar im Außeneinsatz von Sanitätern. Swann Morton™ Chirurgische Skalpelle aus Edelstahl werden in einzelnen Aufreißverpackungen geliefert.
Marke: Swann-Morton™ 0504
Beschreibung
- Klinge aus Edelstahl
- Griff aus Polystyrol
- Einzeln verpackt
- Steril
- Einmalartikel
Spezifikation
Edelstahl | |
Nr. 12 | |
Ja | |
Polystyrol |
Für Arteriotomien, Eingriffe an Ohrspeicheldrüsen, Inzisionen in Schleimhäuten bei einer Septoplastik und bei Gaumenspaltenkorrekturen, Ureterotomien | |
Scalpel, Curved Blade | |
Steril |