Learn More
Swann-Morton™ Chirurgische Skalpellgriffe aus Edelstahl
Artikelnummer. 12921655
Click to view available options
Größe:
Nr. 3
Nr. 4
Grifftyp:
Barron-Griff
Langer Griff
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12921655
Marke: Swann-Morton™ 0923
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Skalpellgriff aus Edelstahl mit ergonomischem Design. Der Swann-Morton™ chirurgische Skalpellgriff aus Edelstahl ist einer von einem Sortiment an fein gefertigten Skalpellgriffen, die für die präzise Handhabung entwickelt wurden.
  • Ergonomisches Design
  • Präzise, fein verarbeitet
  • Geeignet für eine Vielzahl von Verfahren und Klingen
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Produkttyp Skalpelgriff
Grifftyp Barron-Griff
Größe Nr. 3
Zur Verwendung mit (Geräte) Klinge Nr. 6, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 10A, Nr. 11, Nr. 11P, Nr. 11E, Nr. 12, Nr. 12D, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 15A, Nr. 15C, Nr. 15D, Nr. 15T, Nr. 16, Nr. 40 und Nr. SG3.