Learn More
asecos™ Lagerkanne Edelstahl
Artikelnummer. p-200003700 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17876516
Marke: asecos™ 40084
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
  • mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301), inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Produkttyp Pouring Can
Kapazität (angloamerikanisch) 0.3 gal.
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Gray
Zur Verwendung mit (Anwendung) Safe storage and dosing
Material Edelstahl
Menge 1
Breite (angloamerikanisch) 5.20 in.
Breite (metrisch) 132.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8.46 in.
Höhe (metrisch) 215.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 1.59 lb.
Gewicht (metrisch) 0.72 kg